Key Documents
24368C
SAFC
Terreno EX-CELL® Nutriente 1 avanzato per la coltura di CHO (senza glucosio)
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
EX-CELL® nutriente 1 CHO avanzato
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
Nome Commerciale
EX-CELL®
Livello qualitativo
Forma fisica
dry powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il substrato nutritivo (feed)® EX-CELL Advanced CHO 1 (senza glucosio) è chimicamente definito e non contiene componenti di origine animale. Il substrato è stato sviluppato come parte di una piattaforma per colture in fed-batch per essere usato in abbinamento al terreno EX-CELL® Advanced per la coltura in fed-batch di linee cellulari CHO (14366C o 24366C). La nuovissima piattaforma SAFC è stata specificamente sviluppata per supportare la crescita e la produttività in una serie diversificata di cellule di ovaio di criceto cinese (CHO) in colture in fed-batch, pur consentendo flessibilità nella modulazione delle caratteristiche delle proteine. Questa moderna piattaforma per processi di tipo fed-batch è stata sviluppata utilizzando una strategia di analisi multivariata per stabilire le correlazioni con cui i componenti della formulazione influenzano i processi critici e le caratteristiche del prodotto quali titolo, livello di proliferazione, espressione del recettore e glicosilazione. È una piattaforma che non contiene ipoxantina, timidina, L-glutammina, rosso fenolo né 2-mercaptoetanolo (2-ME).
Linkage
Inviare il modulo di richiesta EX-CELL Advanced CHO Fed-batch per contattare un rappresentante SAFC.
Quantità
Formulato per ottenere una concentrazione finale di 64,1 grammi di polvere per litro di terreno.
Note legali
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Pao-Chun Lin et al.
mAbs, 11(5), 965-976 (2019-05-03)
Chinese hamster ovary (CHO) cells are the biopharmaceutical industry's primary means of manufacturing therapeutic proteins, including monoclonal antibodies. The major challenge in cell line development for the production of recombinant biopharmaceuticals lies in generating and isolating rare high-producing stable clones
Articoli
In this study, nine commercially available, chemically defined media and feed combinations from different vendors were assessed for producing monoclonal antibody in Chinese hamster ovary (CHO) cells.