211-500
Terreno per la crescita di cellule endoteliali (500 ml)
Sinonimo/i:
Primary Cell Culture Media
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Technical information for working with human pulmonary artery endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with human aortic endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation.