L1277
Lectin from Lens culinaris (lentil)
Isoelectric focusing marker, pI (1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8
Sinonimo/i:
Lens culinaris agglutinin, LcH
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of ~1 mg protein
pI
(1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
LcH is not blood group specific. It has an affinity for terminal α-D-mannosyl and α-D-glucosyl residues. LcH is comprised of two isomers, LcH-A (mol. wt. 49,000) and LcH-B (mol. wt. 49,000). LcH-A is mitogenic. Conjugates are prepared from purified lectin.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?