Documenti fondamentali
L5380
Sigma-Aldrich
Lectin from Pisum sativum (pea)
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Pisum sativum agglutinin, PSA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Potenza
<20 μg/mL per mL agglutination activity
Composizione
Protein, ≥70% biuret
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
PSA is not blood group specific, but has an affinity for terminal α-D-mannosyl residues. PSA is a mitogen similar to concanavalin A.
Nota sulla preparazione
Conjugates are prepared from affinity purified lectin.
Purified by affinity chromatography.
Risultati analitici
Agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, of a 1 mg/ml solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes after 1 hr incubation at 25 °C.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)