L1395
Lectin from Glycine max (soybean)
lyophilized powder, salt, essentially free
Sinonimo/i:
SBA, Soybean agglutinin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Glycine max (soybean)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
<80 μg per mL agglutination activity
Composizione
Protein, ≥80% biuret
Impurezze
salt, essentially free
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3