HPA015768
Anti-S100B Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-Protein S100-B, Anti-S-100 protein beta chain, Anti-S-100 protein subunit beta, Anti-S100 calcium-binding protein B
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-S100B antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
Sequenza immunogenica
LEKAMVALIDVFHQYSGREGDKHKLKKSELKELINNELSHFLEEIKEQEVVDKVMETLDNDGDGECDFQEFMAFVAMVTTACHEFFEHE
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100B(6285)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
by homologous gene quantitative PCR (HGQ-PCR)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HPA015768-100UL | 4061837137402 |
HPA015768-25UL | 4061842805563 |