Documenti fondamentali
MAB356
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-sostanza P, coinvolta nel meccanismo del dolore, clone NC1
culture supernatant, clone NC1, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-Hs.2563, Anti-NK2, Anti-NKNA, Anti-NPK, Anti-TAC2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NC1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAC1(6863)
Specificità
Reagisce con la regione COOH-terminale della sostanza P. Assenza di reattività crociata con Leu- o Met-encefalina, somatostatina o beta-endorfina. Eledoisina 5%.
Immunogeno
Sostanza P coniugata a BSA.
Applicazioni
Diluizione 1:100-1:200 nei saggi di immunoistochimica su tessuto cerebrale umano.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Questo anticorpo anti-sostanza P coinvolta nel meccanismo del dolore, clone NC1, è stato convalidato per rivelare tale proteina nelle analisi di IH.
Stato fisico
Surnatante liofilizzato, privo di conservanti.
Stoccaggio e stabilità
L'anticorpo liofilizzato può essere conservato a 2-8°C per un periodo massimo di 3 mesi e a -20°C per una conservazione a lungo termine. Ricostituire con 100μL di acqua deionizzata sterile. Conservare a -20° C in aliquote non diluite al massimo per 6 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
High-fat diet: bacteria interactions promote intestinal inflammation which precedes and correlates with obesity and insulin resistance in mouse.
Ding, S; Chi, MM; Scull, BP; Rigby, R; Schwerbrock, NM; Magness, S; Jobin, C; Lund, PK
Testing null
Sacro-lumbar intersegmental spinal reflex in autonomic pathways mediating female sexual function.
Shi Yong Yuan,Ian L Gibbins,Vladimir P Zagorodnyuk,Judy L Morris
Journal of Sexual Medicine null
Ultrastructure and distribution of substance P-immunoreactive sensory collaterals in the guinea pig prevertebral sympathetic ganglia.
Matthews, M R, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 258, 28-51 (1987)
Tibor Z Veres et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 37(5), 553-561 (2007-06-30)
Neuroimmune interactions play a critical role in the pathogenesis of asthma. Symptoms like wheezing and cough have been attributed to neural dysregulation, whereas sensitization and the induction of allergic inflammation have been linked with the activity of dendritic cells. Neuropeptides
Hypoalgesia in mice with a targeted deletion of the tachykinin 1 gene.
Zimmer, A; Zimmer, AM; Baffi, J; Usdin, T; Reynolds, K; Konig, M; Palkovits, M; Mezey, E
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null