LUXRGTKIT
mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit
Reagent Kit of Resolving Solution, Diluent and Stacking Solution for MPAGE® Lux Curing Station
Sinonimo/i:
mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit for mPAGE® Lux Curing Station
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit,
Durata
12 mo.
Livello qualitativo
Confezionamento
kit of 1 kit (~75 gels)
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
Compatibilità
for use with mPAGE®
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Componenti
- mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution
- mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent
- mPAGE® Lux Bis-Tris Stacking Solution
Descrizione del bersaglio
- mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution
- mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent
- mPAGE® Lux Bis-Tris Stacking Solution
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3