Documenti fondamentali
AB1566
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-sostanza P, coinvolta nel meccanismo del dolore
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-Hs.2563, Anti-NK2, Anti-NKNA, Anti-NPK, Anti-TAC2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAC1(6863)
Descrizione generale
La sostanza P è un neuropeptide della famiglia delle tachichinine che agisce come neurotrasmettitore e neuromodulatore. Nel SNC, la sostanza P è implicata nei processi di regolazione dell′umore, ansia, sonno, senso di sazietà, meccanismo di rinforzo, ritmo respiratorio ed elaborazione del dolore. Nella nocicezione, il neuropeptide è rilasciato a livello delle sinapsi locali nel midollo spinale. Ricerche recenti dimostrano ora che la sostanza P potrebbe essere coinvolta nella differenziazione delle cellule endoteliali, oltre che avere vari ruoli nella risposta neuroinfiammatoria. Il recettore endogeno per la sostanza P è il recettore neurochinina 1 (NK1), che appartiene alla sottofamiglia dei recettori GPCR per le tachichinine.
Specificità
Sostanza P
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-sostanza P, è convalidato per l′uso nei saggi di IH(P) e RIA per la rivelazione della sostanza P.
RIA:
nel radioimmunodosaggio è stata utilizzata una diluizione 1:10.000 di un lotto precedente. L′80% di binding rileva almeno 5 pg/mL.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Sottocategoria di ricerca
Neuroinfiammazione & dolore
Qualità
Immunoistochimica (paraffina):
distribuzione della colorazione/morfologia rappresentativa della sostanza P (AB1566) in cervello di Alzheimer. Tessuto pretrattato con citrato, pH 6,0, recupero dell′antigene. Anticorpo diluito 1:100.
Colorazione ICH-paraffina con citrato, pH 6,0. Recupero dell′epitopo: Cervello di paziente affetto da Alzheimer.
Stato fisico
Non purificato
Siero policlonale di coniglio contenente azoturo di sodio 0,1%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20 ºC dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Midollo spinale.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Aristea Sideri et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 1(4), 420-432 (2015-11-07)
Substance P (SP), neurokinin-1 receptors (NK-1Rs) are expressed in mesenteric preadipocytes and SP binding activates proinflammatory signalling in these cells. We evaluated the expression levels of SP (Tac-1), NK-1R (Tacr-1), and NK-2R (Tacr-2) mRNA in preadipocytes isolated from patients with
Distribution of Neuropeptides in Endocrine and Exocrine Pancreas of Long-Legged Buzzard (Buteo rufinus): An Immunohistochemical Study.
Bayrakdar A, Yaman M, Atalar O, Tarakci BG, Ceribasi S
Regulatory Peptides null
Immunoneutralization of substance P attenuates the reflex pressor response to muscular contraction.
Kaufman, M P, et al.
Brain Research, 377, 199-203 (1986)
Nociceptive neuropeptide increases and periorbital allodynia in a model of traumatic brain injury.
Melanie B Elliott,Michael L Oshinsky,Peter S Amenta,Olatilewa O Awe,Jack I Jallo
Headache null
Andreas Hald et al.
European journal of pain (London, England), 13(2), 138-145 (2008-05-24)
Activation of spinal cord microglia and astrocytes is a common phenomenon in nerve injury pain models and is thought to exacerbate pain perception. Following a nerve injury, a transient increase in the presence of microglia takes place while the increased