Key Documents
AB15810
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore per la sostanza P
Chemicon®, from guinea pig
Sinonimo/i:
Substance-P receptor, Neurokinin-1 receptor, NK-1 receptor, NK-1R, SPR, Tachykinin receptor 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
guinea pig
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TACR1(6869)
Descrizione generale
Il recettore per la sostanza P (UniProt P14600; detto anche recettore per la neurochinina-1, recettore per NK-1, NK-1R, SPR, recettore per la tachichinina 1) nelle specie di ratto è codificato dal gene Tacr1 (detto anche Nk1r, Tac1r) (Gene ID 24807). NK-1, NK-2 e NK-3, i recettori che mediano le attività biologiche delle tachichinine, quali sostanza P (SP), neurochinina A (NKA), neurochinina B (NKB), ranachinina, kassinina, neuropeptide gamma ed eledoisina, risultano ampiamente distribuiti nel sistema nervoso centrale e periferico. Tra le tachichinine, SP è quella caratterizzata dalla più alta affinità per NK-R1 (recettore per la sostanza P), attraverso il quale esercita le sue attività biologiche, quali dipendenza, depressione, infiammazione cronica e progressione tumorale. NK-1R è risultato inoltre coinvolto nella pancreatite acuta come mediatore dell'infiammazione neurogena. A seguito della stimolazione da parte di SP, NK-1R interagisce con più proteine G, quali Gαs, Gαq/11, Gαi/o, Gα12 e Gα13, generando secondi messaggeri e attivando molecole effettrici a valle. Una volta legatasi a NK-1R, SP induce l'internalizzazione clatrina-dipendente del complesso recettore-ligando, a seguito della quale SP viene degradata e il recettore reindirizzato alla superficie cellulare. NK-1R, un recettore accoppiato a proteina G (GPCR), è caratterizzato da 7 domini transmembrana (32-54, 65-86, 107-128, 149-169, 195-219, 249-270, 284-308), dalla regione N-terminale (aa 1-31) posizionata sul fronte extracellulare e da quella C-terminale (aa 309-407) sul fronte citoplasmatico. Nell'uomo, è presente anche una seconda isoforma di NK-R1 derivata da splicing alternativo che è priva del dominio C-terminale citoplasmatico (aa 312-407 mancanti). La forma full length promuove la crescita delle cellule neoplastiche e stimola la produzione di citochine, che sovraregolano (up-regulation) la forma tronca. Questa a sua volta media la trasformazione in senso maligno ed è più abbondante nelle cellule epiteliali di colon di pazienti con neoplasie associate a colite. Nelle cellule neoplastiche, il recettore per NK-1 è localizzato principalmente sulla membrana citoplasmatica e nel citoplasma, e talvolta anche nel nucleo.
Specificità
Questo antisiero policlonale di cavia è mirato alla sequenza C-terminale del recettore per la sostanza P. La regione bersaglio è assente nell'isoforma 2 umana derivata da splicing alternativo.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla sequenza C-terminale del recettore per la sostanza P di ratto.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L'anticorpo policlonale di cavia anti-recettore per la sostanza P, N° Cat. AB15810, è in grado rivelare il livello di recettore per la sostanza P ed è descritto in letteratura e convalidato per l'uso nei saggi di immunoistochimica e Western blotting.
Sottocategoria di ricerca
Sinapsi & biologia delle sinapsi
Western blotting: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1000 ha permesso di rivelare il recettore per la sostanza P in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale umano.
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:500 ha permesso di rivelare il recettore per la sostanza P in sezioni di tessuto cerebrale di ratto.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Western blotting: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:5000 ha permesso di rilevare il recettore per la sostanza P nel 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~58/54 kDa. A causa della glicosilazione, le dimensioni delle bande target risultano più ampie rispetto ai pesi molecolari calcolati di 46,25/46,32/46,37 kDa (uomo/topo/ratto). In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: non purificato
Non purificato.
Siero policlonale di cavia con azoturo di sodio 0,05%
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20 °C.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto cerebrale di ratto
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Congrui Fu et al.
The Journal of physiology, 595(14), 4973-4989 (2017-05-11)
Central hypercapnic hypoventilation is highly prevalent in children suffering from congenital central hypoventilation syndrome (CCHS). Mutations of the gene for paired-like homeobox 2b (Phox2b) are aetiologically associated with CCHS and Phox2b is present in central components of respiratory chemoreflex, such
Amelia J Christensen et al.
Cell reports, 17(6), 1699-1710 (2016-11-03)
Spinal dorsal horn circuits receive, process, and transmit somatosensory information. To understand how specific components of these circuits contribute to behavior, it is critical to be able to directly modulate their activity in unanesthetized in vivo conditions. Here, we develop experimental
Conserved long noncoding RNAs transcriptionally regulated by Oct4 and Nanog modulate pluripotency in mouse embryonic stem cells.
Sheik Mohamed J, Gaughwin PM, Lim B, Robson P, Lipovich L
RNA null
VEGF signaling mediates bladder neuroplasticity and inflammation in response to BCG.
Saban, MR; Davis, CA; Avelino, A; Cruz, F; Maier, J; Bjorling, DE; Sferra, TJ; Hurst, RE; Saban, R
BMC Physiology null
Till Manzke et al.
The Journal of clinical investigation, 120(11), 4118-4128 (2010-10-28)
Rhythmic breathing movements originate from a dispersed neuronal network in the medulla and pons. Here, we demonstrate that rhythmic activity of this respiratory network is affected by the phosphorylation status of the inhibitory glycine receptor α3 subtype (GlyRα3), which controls