Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
AB1761-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-prodotto genico proteico 9.5
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, UCH-L1, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PGP 9.5, PGP9.5, Ubiquitin thioesterase L1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UCHL1(7345)
Descrizione generale
L'ubiquitina idrolasi carbossi-terminale isoenzima L1 (UniProt: P30041; nota anche come EC: 3.4.19.12, UCH-L1, proteina citoplasmatica neuronale 9.5, PGP 9.5, PGP9.5, ubiquitina tioesterasi L1) nell'uomo è codificata dal gene UCHL1 (Gene ID: 7345). È un membro della famiglia delle peptidasi C12 e può esistere nella forma di monomero o di omodimero. È espresso dai neuroni e dalle cellule del sistema neuroendocrino diffuso e dalle rispettive forme tumorali e si riscontra nei corpi e nei processi dei neuroni di tutta la neocorteccia. Inoltre è debolmente espresso anche nell'ovaio. Della totalità della proteina UCH-L1 espressa, circa il 30% risulta essere associato a membrana a livello cerebrale. È stato dimostrato che nel cervello delle persone affette da malattia di Parkinson o di Alzheimer i suoi livelli sono modulati negativamente. UCH-L1 è una tiol-proteasi che riconosce e idrolizza un legame peptidico a livello della glicina C-terminale dell'ubiquitina ed è coinvolta nella trasformazione dei precursori dell'ubiquitina e delle proteine ubiquitinate. Si lega alla monoubiquitina libera, di cui può prevenirne la degradazione nei lisosomi. La forma omodimerica può avere azione ubiquitin-ligasica indipendente dall'ATP. È noto che mutazioni a carico del gene UCHL1 causano la malattia di Parkinson 5, un disturbo degenerativo complesso con manifestazioni variabili che vanno dalla tipica malattia di Parkinson alla demenza con corpi di Lewy. Alcune mutazioni in questo gene sono correlate anche alla paraplegia spastica 79, una forma di paraplegia spastica caratterizzata da una debolezza a progressione lenta e graduale e da spasticità degli arti inferiori.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente al PGP9.5 (prodotto genico proteico 9.5) umano.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
La rivelazione di PGP9.5 tramite questo anticorpo policlonale di coniglio, anti-Protein Gene Product 9.5, è convalidata per l′uso nei saggi di Western blotting, IHC (paraffina) immunofluorescenza e & ICC.
Saggio di immunofluorescenza: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:200 ha permesso di rivelare il prodotto genico proteico 9.5 nel cervelletto umano.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1000 ha permesso di rivelare il prodotto genico proteico 9.5 nel cervelletto umano.
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:100 ha permesso di rivelare il prodotto genico proteico 9.5 in cellule corticali di ratto E18.
Dylight® è un marchio registrato di Thermo Fisher Scientific.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di ratto, uomo e topo.
Saggio di Western blotting: 0,1 µg/mL di questo anticorpo ha permesso di rivelare il Protein Gene Product 9.5 (UCH-L1) in lisato di tessuto cerebrale di ratto, uomo e topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~24 kDa. In alcuni lisati cellulari si possono osservare una o più bande non caratterizzate.
Linkage
Sostituisce: AB1761 e AB9724
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,15 M, NaCl 0,15 mM, pH 7,4, con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Jung-Eun Choi et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 17(9), 1803-1823 (2018-07-01)
Chronic physical restraint stress increases oxidative stress in the brain, and dysregulation of oxidative stress can be one of the causes of major depressive disorder. To understand the underlying mechanisms, we undertook a systematic proteomic analysis of hippocampus in a
Shivani Ghaisas et al.
Environmental health perspectives, 129(8), 87005-87005 (2021-08-20)
Chronic environmental exposure to manganese (Mn) can cause debilitating damage to the central nervous system. However, its potential toxic effects on the enteric nervous system (ENS) have yet to be assessed. We examined the effect of Mn on the ENS
Karen A Lindquist et al.
eNeuro, 8(5) (2021-09-29)
Understanding masseter muscle (MM) innervation is critical for the study of cell-specific mechanisms of pain induced by temporomandibular disorder (TMDs) or after facial surgery. Here, we identified trigeminal (TG) sensory neuronal subtypes (MM TG neurons) innervating MM fibers, masseteric fascia
Maximilian I Pinkham et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 312(3), R368-R379 (2017-01-06)
Heart failure is characterized by the loss of sympathetic innervation to the ventricles, contributing to impaired cardiac function and arrhythmogenesis. We hypothesized that renal denervation (RDx) would reverse this loss. Male Wistar rats underwent myocardial infarction (MI) or sham surgery
Chiara Traini et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(6), 4076-4087 (2019-04-05)
Urothelium and Lamina Propria (LP) are considered an integrate sensory system which is able to control the detrusor activity. Complete supra-sacral spinal cord lesions cause Neurogenic Detrusor Overactivity (NDO) whose main symptoms are urgency and incontinence. NDO therapy at first