Documenti fondamentali
AB5898
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-prodotto genico proteico 9.5
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
PGP 9.5, UCH-L1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
guinea pig
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UCHL1(7345)
mouse ... Uchl1(22223)
rat ... Uchl1(29545)
Specificità
Riconosce il prodotto genico proteico 9.5 (PGP9.5).
Immunogeno
Un peptide di 17 aminoacidi corrispondente agli amminoacidi 175-191 della PGP9.5 umana citoplasmatica solubile.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: 1:500.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Tampone di blocking per 1 ora a temperatura ambiente. L'anticorpo primario è stato diluito in tampone di blocking alla diluizione di lavoro adeguata. Il tampone di blocking è stato rimosso e i vetrini sono stati incubati a 4° C per 18-24 ore con AB5898 (1:500). Dopo aver risciacquato in PBS per 3 volte, le sezioni sono state incubate per 60 minuti a temperatura ambiente con anticorpi secondari coniugati con Cy3. Dopo il montaggio in una miscela di PBS e glicerolo (1:3) contenente lo 0,1% di p-fenilendiammina, le sezioni sono state esaminate con un microscopio a epifluorescenza Nikon Microphot-SA.
L′anticorpo anti-prodotto genico proteico 9.5 consente di rilevare i livelli della proteina PGP 9.5 & è stato descritto in letteratura & convalidato per l′uso in IH.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Stato fisico
Liquido. Contiene lo 0,05% di azoturo di sodio.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a -20°C. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Enhanced insulin clearance in mice lacking TRPM8 channels.
McCoy, DD; Zhou, L; Nguyen, AK; Watts, AG; Donovan, CM; McKemy, DD
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism null
Nociceptin effect on intestinal motility depends on opioid-receptor like-1 receptors and nitric oxide synthase co-localization.
Sibaev, A; Fichna, J; Saur, D; Yuece, B; Timmermans, JP; Storr, M
World journal of gastrointestinal pharmacology and therapeutics null
The effect of inflammation on the expression and distribution of the MAS-related gene receptors MrgE and MrgF in the murine ileum.
Avula LR, Buckinx R, Alpaerts K, Costagliola A, Adriaensen D, Van Nassauw L, Timmermans JP.
Histochemistry and Cell Biology null
Serotonin-immunoreactive neurons and mast cells in the mouse esophagus suggest involvement of serotonin in both motility control and neuroimmune interactions.
Hempfling C, Neuhuber WL, Worl J
Neurogastroenterology and Motility null
M Bagyánszki et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 23(6), e237-e248 (2011-04-08)
There are indications that alterations in the nitric oxide (NO) system of relaxation mediate gastrointestinal motor disturbances induced by chronic alcohol consumption (CAC). As CAC is known to inhibit the motility of the mouse small intestine, we investigated in this