AMAB91038
Anti-S100B Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, mouse monoclonal, CL2720
Sinonimo/i:
S100beta
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Monoclonal Anti-S100B antibody produced in mouse, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2720, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL2720, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
Isotipo
IgG1
Sequenza immunogenica
LEKAMVALIDVFHQYSGREGDKHKLKKSELKELINNELSHFLEEIKEQEVVDKVMETLDNDGDGECDFQEFMAFVAMVTTACHEFFEHE
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100B(6285)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Monoclonal Anti-S100B antibody produced in mouse has been used in immunocytochemistry and immunofluorescence studies.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AMAB91038-100UL | 4061837049033 |
AMAB91038-25UL | 4061841687108 |