S2657
Monoclonal Anti-S-100 (β-Subunit) antibody produced in mouse
clone SH-B4, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-NEF, Anti-S100, Anti-S100-B, Anti-S100beta
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SH-B4, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
sheep, bovine, goat, pig, feline, rabbit, rat, canine, human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (: suitable)
indirect ELISA: suitable (:suitable)
western blot: 1:100-1:200 ( (using S-100B Protein, Bovine Brain))
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100B(6285)
rat ... S100b(25742)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?