H9037
Anticorpo monoclonale Anti-HA
~1 mg/mL, clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-HA, Anti-emoagglutinina dell’influenza
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
TRITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HA-7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
direct immunofluorescence: 10-15 mg/mL using mammalian cells expressing HA-tagged fusion proteins
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (1 paper)
WGK 2