GF021
Stem Cell Factor Protein, Recombinant human
The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant human, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis.
Sinonimo/i:
SCF, Mast Cell Growth Factor, MGF, c-kit Ligand
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Attività specifica
≥5 x 10e5 U/mg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Impurezze
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SCF; 1EU/μg)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... KITLG(4254)
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Contenuto correlato
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.