SRP3151
SCF human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Steel Factor, Stem Cell Factor, c-Kit Ligand, Mast Cell Growth Factor (MGF)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
≤2.0 ng/mL ED50
PM
18.4 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... KITLG(4254)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3