H7033
Tampone per ibridazione PerfectHyb™ Plus
for Northern and Southern blotting, solution
Sinonimo/i:
hyb buffer, hyb solution, hybridization solution, northern hybridization buffer, southern hybridization buffer
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Prodotti consigliati
Descrizione generale
PerfectHyb Plus Sigma è un tampone di ibridazione pronto all′uso per i protocolli con metodi Northern blot e Southern blot. PerfectHyb Plus permette di accelerare i tempi di ibridazione portandoli a sole due ore.
Applicazioni
Idoneo all′uso nei tamponi di ibridazione utilizzati nella metodica Northern blot, nella metodica Southern blot, nei blot colonia/placca e nei dot blot.
Caratteristiche e vantaggi
- Rapido e facile da usare
- Fino a 20 volte più sensibile dei tamponi tradizionali
- Non richiede fasi di bloccaggio
- Compatibile con membrane a carica neutra e positiva
- Compatibile con saggi chemiluminescenti, saggi colorimetrici e saggi per il rilevamento di DIG
- Compatibile con sonde radioattive e non radioattive
- Compatibile con sonde di DNA, RNA e oligonucleotidi a singolo o doppio filamento
Altre note
Le piccole quantità di precipitato che si formano nella soluzione possono essere sciolte a 30-35 °C capovolgendo occasionalmente il contenitore con delicatezza.
Note legali
PerfectHyb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Sivaramakrishnan Muthuswamy et al.
Planta, 233(1), 201-208 (2010-09-28)
Protein sumoylation plays an important role in plant development, flowering-time regulation, and abiotic stress response. However, the molecular role of sumoylation in these pathways is largely unknown. It was shown previously that in mutants of the inner nuclear basket nucleoporin
Yinping Jiao et al.
BMC plant biology, 11, 141-141 (2011-10-22)
miRNAs are known to play important regulatory roles throughout plant development. Until recently, nearly all the miRNAs in maize were identified by comparative analysis to miRNAs sequences of other plant species, such as rice and Arabidopsis. To find new miRNA
Edyta Koscianska et al.
TheScientificWorldJournal, 11, 102-117 (2011-01-11)
This protocol describes how to perform northern blot analyses to detect microRNAs and their precursors with single-nucleotide resolution, which is crucial for analyzing individual length variants and for evaluating relative quantities of unique microRNAs in cells. Northern blot analysis consists
The miRNA pathway limits AGO1 availability during siRNA-mediated PTGS defense against exogenous RNA.
Angel Emilio Martínez de Alba et al.
Nucleic acids research, 39(21), 9339-9344 (2011-08-05)
In plants, most microRNAs (miRNAs) and several endogenous small interfering RNAs (siRNAs) bind to ARGONAUTE1 (AGO1) to regulate the expression of endogenous genes through post-transcriptional gene silencing (PTGS). AGO1 also participates in a siRNA-mediated PTGS defense response that thwarts exogenous
Hada Wuriyanghan et al.
PloS one, 6(11), e27736-e27736 (2011-11-24)
The potato/tomato psyllid, Bactericerca cockerelli (B. cockerelli), and the Asian citrus psyllid, Diaphorina citri (D. citri), are very important plant pests, but they are also vectors of phloem-limited bacteria that are associated with two devastating plant diseases. B. cockerelli is