B6185
Bionic™ Buffer, 10X Concentrate
for Northern and Southern blotting, solution
Sinonimo/i:
Sodium Borate Electrophoresis Buffer
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Descrizione
Mode of use Voltage of 150 V is recommended for small electrophoresis chambers while a mid to large apparatus may be run at 200-250 V. User should test their chamber to determine optimum voltage.
Forma fisica
solution
Concentrazione
10 ×
Impurezze
DNase, RNase and nickase, none detected
pH
8.0-8.5 (20-25 °C)
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
- Use as running buffer for nucleic acid electrophoresis, which may be part of Northern and Southern blot hybridization procedures
- Use with TBA and TAE gels
- Preparation of agarose gels
Caratteristiche e vantaggi
- Faster run times
- Sharper bands
- Easy to dilute and use
- Flexible use with a variety of gel types
Confezionamento
Avvertenza
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter