H6254
Hyaluronidase from sheep testes
Type V, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg solid
Sinonimo/i:
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep testis
Livello qualitativo
Tipo
Type V
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥1,500 units/mg solid
PM
55 kDa
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component of enzyme mix for the isolation of sertoli and germ cells from seminiferous tubules
- in the pre-treatment of deparaffinized adenomas sections for immunohistochemistry
- in the digestion of umbilical cord blood vessel for the generation of umbilical cord stromal stem cell lines
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.