GERPN6301
Thiourea
Cytiva RPN6301, pack of 100 g
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 100 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN6301
Colore
White
Intervallo di pH
5-7
Solubilità
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
diethyl ether: soluble (Partially soluble in diethyl ether)
methanol: soluble (Easily soluble in methanol)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with GE Healthcare products.
Protocolli
Rehydration Solutions
This page describes two-dimensional separation of protein samples with GE Healthcare products.