Documenti fondamentali
1.07979
Supelco
Thiourea
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Thiourea, Thiocarbamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH4N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
200-543-5
NACRES:
NB.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Stato
solid
Temp. autoaccensione
440 °C (Dust)
Potenza
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
169-173 °C
Solubilità
137 g/L
Densità
1.405 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
640 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
S=C(N)N
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay: ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (50 g/l; water): Clear to almost clear and colorless.
Melting point: 174 - 178 °C
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.1 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Sensitivity to bismuth: passes test
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Urea ACS reagent, 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
U5128
Urea
DTT crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Roche
DTT-RO
DTT