GE17-1313-01
SDS
Cytiva 17-1313-01, pack of 100 g
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 100 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-1313-01
Colore
White to yellowish
Intervallo di pH
6.5-8.5
Solubilità
acetone: soluble (Very slightly soluble in acetone)
cold water: soluble (Partially soluble in cold water)
diethyl ether: soluble (Insoluble in diethyl ether)
water and methanol: soluble
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- The PlusOne SDS reagent is carefully controlled for carbon chain length and overall quality.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography
Here the correct ways for Column, Media and Sample preparation for Hydrophobic Interaction Chomatography (HIC) with GE Healthcare media are detailed, including sample application, load volume and temperature
Protocolli
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.
Rehydration Solutions