Documenti fondamentali
GBL400104
Grace Bio-Labs slide imaging tray
wells, 4, For 25 mm X 75 mm microscope slides
Sinonimo/i:
multi slide viewer, slide viewer
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.17
Caratteristiche
wells 4
For 25 mm X 75 mm microscope slides
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 400104
Descrizione generale
Imaging Tray to hold 4 microscope slides, slide dimensions 25mm X 75mm.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)