GBL103250
Grace Bio-Labs reusable CultureWell™ gaskets
wells, 50, diam. × depth 3 mm × 1 mm, well capacity (3-10 μL)
Sinonimo/i:
reusable slide gasket, reusable slide well
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear silicone
Sterilità
(non-sterile)
non-sterile
Caratteristiche
wells 50
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 103250
diam. × prof
3 mm × 1 mm
Lungh. × largh. esterne
61 mm × 24 mm
Superficie del pozzetto
0.07 cm2
Capacità del pozzetto
(3-10 μL)
Pozzetti
50
Descrizione generale
Applicazioni
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)