GBL103259
Grace Bio-Labs CultureWell™ removal tool
for removable chambered coverglass
Sinonimo/i:
chambered coverglass
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Materiali
acrylic
blue
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 103259
Dimens. esterne
53 mm × 100 mm
Descrizione generale
Designed to separate the chambered upper structure from the coverglass and leave a removable gasket on the coverglass.
Note legali
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)