Documenti fondamentali
PEZGS0816
Millipore
Vetrini Millicell® EZ
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 16/pk, sterile
Sinonimo/i:
Vetrini a camera, coprivetrini a 8 pozzetti
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiali
polypropylene wells
soda-lime glass slide
Livello qualitativo
Sterilità
ethylene oxide treated
sterile
Caratteristiche
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
Confezionamento
box of 16 units (4 trays, 4 units/tray)
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
tecniche
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
Altezza
13.9 mm , excluding lid
16.2 mm , including lid
Lungh. × Largh. × Alt.
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide dimensions
Lunghezza
77.8 mm
Larghezza
33.8 mm
Misura
8 wells
Area superficie pozzetto
0.7 cm2
Volume pozzetto
200-700 μL
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La camera di coltura coprivetrini Millicell® EZ Slide permette allo sperimentatore di coltivare, fissare e colorare le cellule direttamente su un vetrino da microscopio. Non è necessario disassemblare l′unità o trasferire le cellule da un dispositivo ad un altro prima dell′esame microscopico. I pozzetti in polipropilene sono resistenti alla maggior parte dei fissativi in uso, così che le cellule possono essere coltivate sul vetrino e colorate direttamente nel pozzetto. Una volta colorato, il vetrino da microscopio può essere facilmente rimosso applicando una pressione sulle quattro linguette laterali dell′unità e sollevando i pozzetti dal vetrino. La facile rimozione del vetrino riduce il rischio di danneggiare le cellule, mentre per allontanare i pozzetti dal vetrino non è richiesto alcun utensile. La presenza di bordi rialzati agli angoli delle camere coprivetrini facilitano la disposizione impilata di più unità, che in alternativa possono essere incubate sul vassoio fornito con le unità stesse.
Nota sulla preparazione
  1. Coltivazione, fissazione e colorazione delle cellule in base al protocollo desiderato
  2. Per aver accesso al vetrino per microscopio, tenere ferma l′unità Millicell® EZ SLIDE su una superficie piana e rompere le quattro linguette premendo su di esse verso il basso con il pollice (vedi immagini in alto a sx. nella pagina). Rimuovere il coperchio. Mantenere fermo il vetrino e sollevare verso l′alto i pozzetti per rimuoverli. Rimuovere il vetrino dal suo sostegno.
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Lulu Hou et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(5), 7-7 (2020-05-12)
To investigate the effect and mechanism of Agrin on limbal stem cell proliferation and corneal wound healing. Limbal stem cells were isolated and treated with different concentrations of Agrin. CCK-8 and cell proliferation markers (Ki67 and pH3) were detected to
Man Ying Wong et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 192-192 (2020-06-20)
Genome-wide association studies of Alzheimer's disease (AD) have implicated pathways related to lipid homeostasis and innate immunity in AD pathophysiology. However, the exact cellular and chemical mediators of neuroinflammation in AD remain poorly understood. The oxysterol 25-hydroxycholesterol (25-HC) is an
Anna A Kondratova et al.
The EMBO journal, 39(11), e101573-e101573 (2020-04-24)
High expression of 2',5'-oligoadenylate synthetase 1 (OAS1), which adds AMP residues in 2',5' linkage to a variety of substrates, is observed in many cancers as a part of the interferon-related DNA damage resistance signature (IRDS). Poly(ADP-ribose) (PAR) is rapidly synthesized
Adam D Werts et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 9(3), 403-423 (2019-11-23)
Necrotizing enterocolitis (NEC) is a devastating disease of premature infants characterized by Toll-like receptor 4 (TLR4)-dependent intestinal inflammation and enterocyte death. Given that necroptosis is a proinflammatory cell death process that is linked to bacterial signaling, we investigated its potential
Sarah Rank Rønnow et al.
Respiratory research, 21(1), 108-108 (2020-05-10)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a rapidly progressing disease with challenging management. To find novel effective therapies, better preclinical models are needed for the screening of anti-fibrotic compounds. Activated fibroblasts drive fibrogenesis and are the main cells responsible for the
Articoli
This page shows the long-term culture and in-plate staining protocols using the CellASIC ONIX Microfluidic platform.
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.