GBL204970
Grace Bio-Labs FlexWell™ slide tray
holds up to 4 slides
Sinonimo/i:
Slide store, slide holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Materiali
acrylic
Caratteristiche
Holds 4 x slides 76x26 mm
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 204970
Dimens. esterne
85.4 mm × 127.6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
FlexWell™ 4 slide tray holds up to 4 slides, outside tray dimentsion L 85.4 mm x W 127.6 mm
Note legali
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL204970-1EA | 4061832390680 |