G9002
Guanosine 5′-triphosphate tris salt
≥93% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
GTP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine brain
bacterial (corynebacterium sp)
bovine (casein)
yeast
Livello qualitativo
Saggio
≥93% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3C4H11NO3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;3*5-4(1-6,2-7)3-8/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);3*6-8H,1-3,5H2/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
UXNOYHQEVMMTDK-CYCLDIHTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in a study to induce dissociation of the endogenous neuropeptide galanin from its binding sites prior to incubation with radiolabeled ligand
- as a substrate along with FtsZ in a colorimetric assay to detect GTPase activity to test polymerization of FtsZ, the prokaryotic ortholog of tubulin, in the absence of Na+
- as a pipette solution for patch-clamp Ca2+ measurements in a study
- as an internal standard during the analysis of water-soluble inositol phosphate
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?