Documenti fondamentali
11240
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid potassium salt hemihydrate
≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
Potassium DL-aspartate
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH(NH2)CH2COOK · 0.5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0% (NT)
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O.[K+].[K+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C4H7NO4.2K.H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;;2*+1;/p-2
YKZPPPNXRZHVGX-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)