G4878
D-Glucosamine 6-phosphate sodium salt
≥98% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezze
<12% water (Karl Fischer)
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Cationi in tracce
Na: <8.5%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].NC(C=O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14NO8P.Na.H/c7-3(1-8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,9-11H,2,7H2,(H2,12,13,14);;
QSNQAUAPIDIXHB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3