G0395
β-Glucosidase from almonds
lyophilized powder, ≥2 units/mg solid
Sinonimo/i:
β-D-Glucoside glucohydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥2 units/mg solid
PM
135 kDa
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
salt, essentially free
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Definizione di unità
Inibitore
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
probiotics-and-human