G5003
α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae
Type I, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (using p-nitrophenyl α-D-glucoside as substrate.)
Sinonimo/i:
α-D-Glucosidase, α-D-Glucoside glucohydrolase, Maltase from yeast
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type I
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥10 units/mg protein (using p-nitrophenyl α-D-glucoside as substrate.)
contiene
phosphate buffer salts and EDTA as balance
Composizione
Protein, ≥50%
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Attività estranea
β-Glucosidase, α−galactosidase and β−galactosidase ≤0.1%
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Malattie correlate
diabetes (management of non-insulin-dependent diabetes mellitus)
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
bakers yeast ... MAL12(853209) , MAL32(852602)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
Risultati analitici
Altre note
Inibitore
Substrato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?