G3651
α-Glucosidase from Bacillus stearothermophilus
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
Sinonimo/i:
α-D-Glucoside glucohydrolase, Maltase
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥50 units/mg protein
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Attività estranea
β-Glucosidase, α−galactosidase and β−galactosidase ≤0.1%
Categoria alternativa più verde
Malattie correlate
diabetes (management of non-insulin-dependent diabetes mellitus)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Altre note
Inibitore
Substrato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?