MAK129
β-Glucosidase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Beta-Glucosidase Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
neurological disorders; gastrointestinal diseases; hematological disorder
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GBA(2629) , GBA2(57704) , GBA3(57733)
mouse ... GBA(14466) , GBA2(230101)
rat ... GBA(684536) , GBA2(298399) , GBA3(289687)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio