Documenti fondamentali
EP5804719000
Eppendorf® Swing bucket rotor A-4-44
incl. conical form inserts
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
to hold 4 x buckets for 2 x 50 mL conical tubes
incl. conical form inserts
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804719000
Parametri
5,000 max. RCF (4,500 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)