EP5820751002
Eppendorf® base Element for Plate Buckets
used with Rotor S-4-104
Sinonimo/i:
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.15
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820751002
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
used with Rotor S-4-104
Descrizione generale
Base element for plate buckets Rotor S-4-104, set of 2
Applicazioni
CENTRIFUGATION
Caratteristiche e vantaggi
for Rotor S-4-104
4 pcs.
4 pcs.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)