Documenti fondamentali
EP5820756004
Eppendorf® Plate Removal Tool
used with rotor S-4-104, S-4x750
Sinonimo/i:
Eppendorf® Plate Removal Tool
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.15
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820756004
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
used with rotor S-4-104, S-4x750
Descrizione generale
Plate removal tool, for rotor S-4-104, S-4x750, set of 2
Applicazioni
CENTRIFUGATION
Caratteristiche e vantaggi
Rotoren S-4-104, S-4x750
2 pcs.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)