Documenti fondamentali
EP5825711009
Eppendorf® Rotor Accessories
plate adapter, capacity, 1 x 96 well PCR plate, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
capacity 1 x 96 well PCR plate
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5825711009
tecniche
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with MTP/Flex bucket
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)