Z742568
PlateFuge™ Microplate Microcentrifuge with rotor and plate carrier
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Sinonimo/i:
microplate centrifuge, multiplate centrifuge
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CE compliant
to hold 2 PCR plates
to hold 24 microtiter plates
4 S Deceleration:
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific C2000-E
Parametri
2550 rpm
600 × g
tecniche
centrifugation: suitable
Largh. × prof. × alt.
9.2 in. (23 cm) × 10.2 in. (26 cm) × 7.75 in. (19.7 cm)
Peso
9 lb (4 kg)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)