Documenti fondamentali
Z727938
Hettich® swing-out rotor, for plates
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, for plates
Sinonimo/i:
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
to hold 4 x MTP or CP plates
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1645
Parametri
1,896 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Descrizione generale
Plates and plate carriers not included.
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)