Documenti fondamentali
Z657964
Hettich® centrifuge rotors
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
lid
to hold 30 x 0.2/2.0 mL micolite tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1689-A
Parametri
21,255 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)