EP5825713001
Eppendorf® Rotor Accessories
plate adapter, Holds 384 well plates, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 384 well plates
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5825713001 (EU)
tecniche
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with MTP/Flex bucket
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5825713001-2EA | 4022536226941 |