Documenti fondamentali
Z727377
Hettich® rubber insert for buckets 1790 and 5092
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R Centrifuges, Rubber Insert for buckets 1790 (Z729248) and 5092
Sinonimo/i:
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
Holds 250 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1791
tecniche
centrifugation: suitable
cryopreservation: suitable
Compatibilità
for use with 5092 (bucket)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)