Documenti fondamentali
EP5702720003
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-38
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
to hold 4 x 100 mL round buckets
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702720003
Parametri
4,400 max. RCF (3,000 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)