EP5804709004
Eppendorf® Swing bucket rotor A-4-44
incl. 4 x 100 ml rectangular buckets
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 4 x 100 mL rectangular buckets
incl. 4 x 100 ml rectangular buckets
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804709004
Parametri
5,000 max. RCF (4,500 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)