EP5702764000
Buckets for Eppendorf Rotor A-4-38
to hold, 16 x 125mm round bottom tubes
Sinonimo/i:
Round Buckets for Rotator A-4-38
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.15
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 16 x 125mm round bottom tubes
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702764000
Descrizione generale
Centrifuge buckets to hold 16 x 125mm round bottom tubes. Compatible with Eppendorf rotor A-4-38.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)