Documenti fondamentali
EP5702740004
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-38
without buckets
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
without buckets (without buckets)
without buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702740004
Parametri
4,400 max. RCF (2,750 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5702740004-1EA4022536221489