Documenti fondamentali
EP5702721000
Caps for Eppendorf® A-4-38 Rotor
aerosol-tight, aerosol-tight, for 5702/570R/5702RH, for 100 mL round bucket, for 100 mL round bucket
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
aerosol-tight
for 100 mL round bucket
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702721000 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5702 R
for use with 5702 RH
for use with 5702
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)