EP5490038002
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-8-17, non aerosol tight, to hold, 8 x 15 mL conical tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 8 x 15 mL conical tubes
to hold 8 x 17 x 118 - 123 mm
fixed angle rotor
non aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5490038002 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)